21-0930
Nessler′s reagent
Synonyme(s) :
Dipotassium tetraiodomercurate(II) in dilute sodium hydroxide
About This Item
Produits recommandés
Forme
liquid
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: mercury
Disponibilité
available only in Japan
Densité
1.097 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[K+].[K+].I[Hg--](I)(I)I
InChI
1S/Hg.4HI.2K/h;4*1H;;/q+2;;;;;2*+1/p-4
Clé InChI
OPCMAZHMYZRPID-UHFFFAOYSA-J
Adéquation
Clause de non-responsabilité
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 - STOT RE 2 Oral
Organes cibles
Thyroid
Code de la classe de stockage
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)