Principaux documents
19-2060
Sigma-Aldrich
meta-Phosphoric acid
SAJ special grade, ≥37.0% HPO3 basis
Synonyme(s) :
Metaphosphoric acid
About This Item
Formule linéaire :
(HPO3)n
Numéro CAS:
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
ID de substance PubChem :
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
SAJ special grade
Forme
crystalline
Disponibilité
available only in Japan
Concentration
≥37.0% (HPO3)
Solubilité
water: miscible
Densité
2 g/cm3
Chaîne SMILES 
OP(=O)=O
InChI
1S/HO3P/c1-4(2)3/h(H,1,2,3)
Clé InChI
UEZVMMHDMIWARA-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges