Principaux documents
8.20933
Sigma-Aldrich
3,5-Dihydroxytoluene
for synthesis
Synonyme(s) :
3,5-Dihydroxytoluene, 5-Methylresorcinol, Orcinol
2 G
31,20 €
5 G
37,30 €
25 G
118,00 €
100 G
431,00 €
31,20 €
Date d'expédition estimée le26 mars 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
2 G
31,20 €
5 G
37,30 €
25 G
118,00 €
100 G
431,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H8O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
124.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352104
Numéro de classement CE :
207-984-2
Nomenclature NACRES :
NA.22
31,20 €
Date d'expédition estimée le26 mars 2025Détails
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥99.0% (GC)
Forme
powder
Puissance
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pb
147 °C/7 hPa
Pf
109 °C
Température de transition
flash point 159 °C
Solubilité
80 g/L
Chaîne SMILES 
Oc1cc(cc(c1)C)O
InChI
1S/C7H8O2/c1-5-2-6(8)4-7(9)3-5/h2-4,8-9H,1H3
Clé InChI
OIPPWFOQEKKFEE-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Water (K. F.): ≤ 4.0 %
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3