Principaux documents
19-1730
Sigma-Aldrich
Mercury(II) nitrate hydrate
JIS special grade, ≥95.0%
Synonyme(s) :
Mercury nitrate hydrate
About This Item
Formule linéaire :
Hg(NO3)2
Poids moléculaire :
324.60 (anhydrous basis)
Code UNSPSC :
12352300
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
JIS special grade
Essai
≥95.0%
Forme
solid
Disponibilité
available only in Japan
Température de stockage
15-25°C
Clause de non-responsabilité
For U.S. Customers: Contains mercury; Do not place in trash - dispose according to local, state, or federal laws.
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :