18-1010
L-Leucine
SAJ special grade, ≥99.0%
Synonyme(s) :
(S)-2-Amino-4-methylpentanoic acid
About This Item
Produits recommandés
Qualité
SAJ special grade
Essai
≥99.0%
Disponibilité
available only in Japan
Pf
>300 °C (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES
CC(C)C[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-4(2)3-5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t5-/m0/s1
Clé InChI
ROHFNLRQFUQHCH-YFKPBYRVSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable