Documents
15-1090
Sigma-Aldrich
Ammonium iron(II) sulfate solution
0.1 M
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Forme
liquid
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: iron
Disponibilité
available only in Japan
Concentration
0.1 M
1/10 N
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES 
N.N.[Fe++].OS([O-])(=O)=O.OS([O-])(=O)=O
InChI
1S/Fe.2H3N.2H2O4S/c;;;2*1-5(2,3)4/h;2*1H3;2*(H2,1,2,3,4)/q+2;;;;/p-2
Clé InChI
IMBKASBLAKCLEM-UHFFFAOYSA-L
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable