13-2510
8-Quinolinol
JIS special grade, ≥99.0%
Synonyme(s) :
8-Hydroxyquinoline, 8-Oxychinolin, Oxine
About This Item
Produits recommandés
Qualité
JIS special grade
Pureté
≥99.0%
Forme
solid
Disponibilité
available only in Japan
Pf
72.5-74.0 °C
Spectre d'activité de l'antibiotique
fungi
Mode d’action
DNA synthesis | interferes
enzyme | inhibits
Chaîne SMILES
Oc1cccc2cccnc12
InChI
1S/C9H7NO/c11-8-5-1-3-7-4-2-6-10-9(7)8/h1-6,11H
Clé InChI
MCJGNVYPOGVAJF-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves