Principaux documents
13-2295
Sigma-Aldrich
Hydroxylamine hydrochloride solution
10 % (w/v), suitable for iron determination
Synonyme(s) :
Hydroxylammonium chloride solution
About This Item
Code UNSPSC :
12352101
Forme
liquid
Disponibilité
available only in Japan
Concentration
10 % (w/v)
dilution
(for analytical testing)
Adéquation
suitable for iron determination
Pictogrammes
Health hazardCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1