Principaux documents
13-1520
Sigma-Aldrich
Hydrazine monohydrate
SAJ first grade, ≥98.0%
Synonyme(s) :
Hydrazinium hydroxide
About This Item
Formule linéaire :
NH2NH2 · H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
50.06
Beilstein:
878137
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
SAJ first grade
Densité de vapeur
>1 (vs air)
Pression de vapeur
5 mmHg ( 25 °C)
Essai
≥98.0%
Forme
liquid
Limite d'explosivité
99.99 %
Disponibilité
available only in Japan
Indice de réfraction
n20/D 1.428 (lit.)
pH
10.6-10.7 (10 g/L)
pb
120.1 °C (lit.)
Pf
−51.7 °C (lit.)
Densité
1.032 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
O.NN
InChI
1S/H4N2.H2O/c1-2;/h1-2H2;1H2
Clé InChI
IKDUDTNKRLTJSI-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
165.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
74 °C - closed cup
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Boran Kartal et al.
FEMS microbiology reviews, 37(3), 428-461 (2012-12-06)
Anaerobic ammonium-oxidizing (anammox) bacteria primarily grow by the oxidation of ammonium coupled to nitrite reduction, using CO2 as the sole carbon source. Although they were neglected for a long time, anammox bacteria are encountered in an enormous species (micro)diversity in
Yinhu Wang et al.
Biosensors & bioelectronics, 43, 180-185 (2013-01-12)
We report a novel hydrogen peroxide (H2O2) and hydrazine sensor based on low-cost poly(vinylpyrrolidone)-protected silver nanocubes (PVP-AgNCs). The monodisperse silver nanocubes were prepared by adding a trace amount of sodium sulfide in the conventional polyol synthesis for fast reduction of
Tino Wilson Sanchez et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 21(4), 957-963 (2013-01-12)
Human lens epithelium-derived growth factor (LEDGF)/p75 plays an important role in the HIV life cycle by stimulating integrase (IN)-led viral DNA integration into cellular chromosomes. Mechanistic studies show the majority of IN inhibitors chelate magnesium ions in the catalytic active
Weidong Qu et al.
Biosensors & bioelectronics, 42, 430-433 (2012-12-19)
Graphene-nickel nanoparticle hybrid was prepared by the one-step far infrared-assisted reduction of graphene oxide and nickel (II) ions using hydrazine. It was loaded on the surface of a magnetic electrode for electrochemical sensing. The feasibility and performance of the novel
Erika Lattová et al.
Mass spectrometry reviews, 32(5), 366-385 (2013-01-25)
Over the last years, extensive studies have evaluated glycans from different biological samples and validated the importance of glycosylation as one of the most important post-translational modifications of proteins. Although a number of new methods for carbohydrate analysis have been