12-0635
D-Gluconic acid solution
SAJ first grade, 50% in H2O
Synonyme(s) :
2,3,4,5,6-Pentahydroxycaproic acid
About This Item
Produits recommandés
Qualité
SAJ first grade
Disponibilité
available only in Japan
Concentration
50% in H2O
Chaîne SMILES
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C(O)=O
InChI
1S/C6H12O7/c7-1-2(8)3(9)4(10)5(11)6(12)13/h2-5,7-11H,1H2,(H,12,13)/t2-,3-,4+,5-/m1/s1
Clé InChI
RGHNJXZEOKUKBD-SQOUGZDYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter