11-0730
Formaldéhyde solution
SAJ first grade, ≥35.0%, contains methanol as stabilizer
Synonyme(s) :
Formol
About This Item
Produits recommandés
Qualité
SAJ first grade
Densité de vapeur
1.03 (vs air)
Pression de vapeur
52 mmHg ( 37 °C)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
572 °F
Contient
methanol as stabilizer
Disponibilité
available only in Japan
Concentration
≥35.0%
Point d'ébullition
97 °C ((37% solution) (lit.))
Pf
-15 °C (lit.)
Densité
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
sample preparation
Chaîne SMILES
[H]C([H])=O
InChI
1S/CH2O/c1-2/h1H2
Clé InChI
WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Eyes,Central nervous system, Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
147.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
64 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter