09-1880
Formiate d′éthyle
SAJ special grade, ≥97.0%
Synonyme(s) :
Ester éthylique de l’acide formique
About This Item
Produits recommandés
Qualité
SAJ special grade
Densité de vapeur
2.5 (vs air)
Pression de vapeur
15.16 psi ( 55 °C)
3.79 psi ( 20 °C)
Pureté
≥97.0%
Température d'inflammation spontanée
851 °F
Limite d'explosivité
16 %
Disponibilité
available only in Japan
Indice de réfraction
n20/D 1.359 (lit.)
Point d'ébullition
52-54 °C (lit.)
Pf
−80 °C (lit.)
Densité
0.921 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCOC=O
InChI
1S/C3H6O2/c1-2-5-3-4/h3H,2H2,1H3
Clé InChI
WBJINCZRORDGAQ-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
-4.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-20 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves