Principaux documents
07-4071
Sigma-Aldrich
N,N-Diméthylacétamide
SAJ special grade
About This Item
Formule linéaire :
CH3CON(CH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
87.12
Beilstein:
1737614
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352111
ID de substance PubChem :
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
SAJ special grade
Densité de vapeur
3 (vs air)
Pression de vapeur
2 mmHg ( 25 °C)
4 mmHg ( 38 °C)
Essai
≥99.5% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
914 °F
Limite d'explosivité
1.8 %, 100 °F
11.5 %, 160 °F
Disponibilité
available only in Japan
Indice de réfraction
n20/D 1.437 (lit.)
pH
4 (20 °C, 200 g/L)
pb
164.5-166 °C (lit.)
Pf
−20 °C (lit.)
Densité
0.937 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CN(C)C(C)=O
InChI
1S/C4H9NO/c1-4(6)5(2)3/h1-3H3
Clé InChI
FXHOOIRPVKKKFG-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
145.4 °F
Point d'éclair (°C)
63 °C
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Fen Ran et al.
Acta biomaterialia, 7(9), 3370-3381 (2011-06-11)
An amphiphilic triblock co-polymer of poly(vinyl pyrrolidone)-b-poly(methyl methacrylate)-b-poly(vinyl pyrrolidone) (PVP-b-PMMA-b-PVP) was synthesized via reversible addition-fragmentation chain transfer (RAFT) polymerization. The block co-polymer can be directly blended with polyethersulfone (PES) using dimethylacetamide (DMAC) as the solvent to prepare flat sheet and
André H Gröschel et al.
Nature communications, 3, 710-710 (2012-03-20)
Hierarchical self-assembly offers elegant and energy-efficient bottom-up strategies for the structuring of complex materials. For block copolymers, the last decade witnessed great progress in diversifying the structural complexity of solution-based assemblies into multicompartment micelles. However, a general understanding of what
Fatma Kayaci et al.
Nanoscale, 6(17), 10224-10234 (2014-07-25)
Oxygen vacancies (V(O)s) in ZnO are well-known to enhance photocatalytic activity (PCA) despite various other intrinsic crystal defects. In this study, we aim to elucidate the effect of zinc interstitials (Zn(i)) and V(O)s on PCA, which has applied as well
Masaki Itoh et al.
Organic letters, 16(7), 2050-2053 (2014-03-22)
The direct α-methylenation of benzylpyridines was achieved using N,N-dimethylacetamide (DMA) as a one-carbon source under copper catalysis. An intermediary species was detected at an early stage, and a possible mechanism was proposed. Additionally, α-oxygenation and dimerization of benzylpyridines could also
Tony Reid et al.
The Lancet. Oncology, 16(9), 1133-1142 (2015-08-25)
Epigenetic alterations have been strongly associated with tumour formation and resistance to chemotherapeutic drugs, and epigenetic modifications are an attractive target in cancer research. RRx-001 is activated by hypoxia and induces the generation of reactive oxygen and nitrogen species that