07-2090
1,2-Dichloroéthane
SAJ first grade, ≥99.0%
Synonyme(s) :
Chlorure d’éthylène, Dichlorure d’éthylène
About This Item
Produits recommandés
Qualité
SAJ first grade
Densité de vapeur
3.4 (20 °C, vs air)
Pression de vapeur
87 mmHg ( 25 °C)
Essai
≥99.0%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
775 °F
Limite d'explosivité
15.6 %
Disponibilité
available only in Japan
Indice de réfraction
n20/D 1.444 (lit.)
pb
83 °C (lit.)
Pf
−35 °C (lit.)
Densité
1.256 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
ClCCCl
InChI
1S/C2H4Cl2/c3-1-2-4/h1-2H2
Clé InChI
WSLDOOZREJYCGB-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
55.4 °F
Point d'éclair (°C)
13 °C
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)