Principaux documents
05-4620
Sigma-Aldrich
Chromium(VI) oxide
CP
Synonyme(s) :
Chromic anhydride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
CrO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
99.99
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Qualité
CP
Disponibilité
available only in Japan
Pf
196 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
O=[Cr](=O)=O
InChI
1S/Cr.3O
Clé InChI
WGLPBDUCMAPZCE-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Ox. Sol. 1 - Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Sethsiri S Samaratunga et al.
Environmental science and pollution research international, 15(1), 27-30 (2008-03-01)
Chromium enters into the aquatic environment as a result of effluent discharge from steel works, electroplating, leather tanning industries and chemical industries. As the Cr(VI) is very harmful to living organisms, it should be quickly removed from the environment when
Kyung-Hwa Son et al.
Journal of toxicology and environmental health. Part A, 67(13), 1027-1049 (2004-06-19)
CrO3 is cytotoxic for human epithelial 293 kidney cells over a narrow concentration range of approximately 2-8 microM (D50 approximately 3.0 microM); significantly greater toxicity is observed in clonogenic assays (D50 approximately 0.1-1.0 microM). Survival of a small fraction of
Sara L Holland et al.
Toxicology in vitro : an international journal published in association with BIBRA, 24(6), 1764-1767 (2010-07-20)
Toxicity of the environmental carcinogen chromate is known to involve sulfur starvation and also error-prone mRNA translation. Here we reconcile those facts using the yeast model. We demonstrate that: (i) cysteine and methionine starvation mimic Cr-induced translation errors, (ii) genetic
Evidence for the protective effect of ascorbic acid (vitamin C) in treatment with gamma-rays and chromium (VI) oxide (CrO3) in somatic cells of Drosophila.
O Olvera et al.
Mutation research, 346(1), 19-21 (1995-01-01)
Reyes Sierra-Alvarez
Waste management (New York, N.Y.), 29(6), 1885-1891 (2009-01-13)
Large volumes of preservative-treated wood containing toxic Cr, Cu and As salts are decommissioned worldwide. This study investigated the effectiveness of solid-state fermentation with copper-tolerant brown-rot fungi for the remediation of wood treated with chromated copper arsenate (CCA) and acid