Principaux documents
03-0850
Sigma-Aldrich
Benzène
SAJ first grade, ≥99.0%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
78.11
Beilstein:
969212
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352002
ID de substance PubChem :
Qualité
SAJ first grade
Densité de vapeur
2.77 (vs air)
Pression de vapeur
166 mmHg ( 37.7 °C)
74.6 mmHg ( 20 °C)
Essai
≥99.0%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
1043 °F
Limite d'explosivité
8 %
Disponibilité
available only in Japan
Indice de réfraction
n20/D 1.501 (lit.)
pb
80 °C (lit.)
Pf
5.5 °C (lit.)
Densité
0.874 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
c1ccccc1
InChI
1S/C6H6/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H
Clé InChI
UHOVQNZJYSORNB-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Organes cibles
Blood
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
12.2 °F
Point d'éclair (°C)
-11 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
John C Thomas et al.
ACS nano, 9(5), 4734-4742 (2015-04-14)
Carboranethiol molecules self-assemble into upright molecular monolayers on Au{111} with aligned dipoles in two dimensions. The positions and offsets of each molecule's geometric apex and local dipole moment are measured and correlated with sub-Ångström precision. Juxtaposing simultaneously acquired images, we
David Galbraith et al.
Critical reviews in toxicology, 40 Suppl 2, 1-46 (2010-10-14)
Over the last century, benzene has been a well-studied chemical, with some acute and chronic exposures being directly associated with observed hematologic effects in humans and animals. Chronic heavy exposures to benzene have also been associated with acute myelogenous leukemia
Audrey Smargiassi et al.
Environmental research, 132, 38-45 (2014-04-20)
The acute cardiorespiratory effects of air quality among children living in areas with considerable heavy industry have not been well investigated. We conducted a panel study of children with asthma living in proximity to an industrial complex housing two refineries
Jelle Vlaanderen et al.
Environmental health perspectives, 119(2), 159-167 (2010-10-01)
The use of occupational cohort studies to assess the association of benzene and lymphoma is complicated by problems with exposure misclassification, outcome classification, and low statistical power. We performed meta-analyses of occupational cohort studies for five different lymphoma categories: Hodgkin
Cliona M McHale et al.
Carcinogenesis, 33(2), 240-252 (2011-12-15)
Benzene causes acute myeloid leukemia and probably other hematological malignancies. As benzene also causes hematotoxicity even in workers exposed to levels below the US permissible occupational exposure limit of 1 part per million, further assessment of the health risks associated