Principaux documents
03-0660
Sigma-Aldrich
Beef tallow
CP
About This Item
Code UNSPSC :
12000000
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
CP
Disponibilité
available only in Japan
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
606.2 °F
Point d'éclair (°C)
319 °C