Principaux documents
01-3060
Sigma-Aldrich
Aluminum standard solution
suitable for atomic absorption spectrometry, 1 mg/mL Al, 1000 ppm Al
Synonyme(s) :
Aluminum nitrate solution
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
liquid
Disponibilité
available only in Japan
Concentration
1 mg/mL Al
1000 ppm Al
Adéquation
suitable for atomic absorption spectrometry
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES 
[Al]
InChI
1S/Al
Clé InChI
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Risques supp
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable