Merck
Toutes les photos(6)
Documents
XTGHP-RO
Roche
Réactif de transfection d'ADN X-tremeGENE HP
High-performance polymer reagent for transfecting many cell lines
About This Item
Code UNSPSC :
41106502
Nomenclature NACRES :
NA.55
Qualité
for molecular biology
Niveau de qualité
Forme
liquid (aqueous solution)
Utilisation
 mL (suitable for 165 transfections)
Conditionnement
pkg of 0.4 mL (06366244001)
pkg of 1.0 mL (06366236001)
pkg of 5 × 1 mL (06366546001)
Fabricant/nom de marque
Roche
Technique(s)
transfection: suitable
Température de stockage
−20°C
Description générale
Le Réactif de transfection d'ADN X-tremeGENE HP est un produit multi-constituant qui forme un complexe avec l'ADN, puis transporte le complexe dans les cellules d'insecte ou d'animal.
Caractéristiques et avantages
Le Réactif de transfection d'ADN X-tremeGENE HP est un produit hautement performant qui transfecte un large éventail de cellules eucaryotes, y compris les cellules d'insectes et les lignées cellulaires difficiles à transfecter (par exemple Sf9, U-2 OS, MEF, MCF7, Hep G2, PC-3, HeLa, HT-29, HT-1080, K-562, RAW 264.7, Jurkat, PC-12 et HCT 116).
  • Tirez parti d'un réactif non liposomal facile à utiliser qui ne contient aucun constituant d'origine animale, est stable à température ambiante, est filtré sur une membrane de 0,2 μm de dimension de pore et est actif dans les milieux à base de sérum.
  • Atteignez de nouveaux niveaux d'efficacité de transfection dans les cellules primaires et les lignées de cellules tumorales qui sont mal transfectées par d'autres réactifs.
  • Obtenez des données valides sur le plan physiologique grâce à un réactif de faible cytotoxicité.
  • Augmentez vos cadences expérimentales et évaluez vos cibles à l'aide d'un protocole simple et cohérent.
Qualité
Chaque lot de Réactif de transfection d'ADN X-tremeGENE HP est analysé avec soin selon des procédures de qualité bien établies pour garantir des performances uniformes et reproductibles, conformément aux spécifications. Au cours des analyses de contrôle qualité, des cellules sont transfectées avec un vecteur (ADN) de gène rapporteur à l'aide du Réactif de transfection d'ADN X-tremeGENE HP (rapport 3/1 ¼l/¼ g d'ADN). L'activité du gène rapporteur est suivie par détection de chimiluminescence. La quantité totale de protéine recombinante par puits est déterminée à l'aide d'une courbe de référence pour s'assurer qu'elle respecte la spécification.
Forme physique
Fourni dans de l'éthanol à 80 % et stérilisé par filtration sur membrane de 0,2 μm de dimension de pore. Ne contient aucun ingrédient d'origine humaine ou animale. Nombre de tests : en suivant la procédure standard, 1 ml de Réactif de transfection d'ADN X-tremeGENE HP permet de réaliser jusqu'à 10000 transfections sur des plaques de 96 puits.
Autres remarques
Produit destiné uniquement à la recherche en sciences de la vie. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.
Informations légales
X-tremeGENE is a trademark of Roche
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
334.4 °F
Point d'éclair (°C)
168 °C
Isabelle Coupienne et al.
Photochemical & photobiological sciences : Official journal of the European Photochemistry Association and the European Society for Photobiology, 10(12), 1868-1878 (2011-10-29)
Glioblastoma constitute the most frequent and deadliest brain tumors of astrocytic origin. They are resistant to all current therapies and are associated with a high rate of recurrence. Glioblastoma were previously shown to respond to treatments by 5-aminolevulinic acid (5-ALA)-based
Abazar Roustazadeh et al.
SpringerPlus, 5(1), 711-711 (2016-07-05)
Matrix Gla protein (MGP) is involved in calcium trafficking and arterial calcification. The aim of study was to investigate the role of three polymorphisms within the MGP gene promoter region on reporter gene (luciferase) expression level. The fragments containing rs1800799
Takashi Yoshino et al.
Cellular and molecular neurobiology, 31(7), 1009-1020 (2011-04-27)
A synthetic analog of sphingosine named FTY720 (Fingolimod), phosphorylated by sphingosine kinase-2, interacts with sphingosine-1-phosphate (S1P) receptors expressed on various cells. FTY720 suppresses the disease activity of multiple sclerosis (MS) chiefly by inhibiting S1P-dependent egress of autoreactive T lymphocytes from
Ido D Weiss et al.
Molecular imaging and biology : MIB : the official publication of the Academy of Molecular Imaging, 14(1), 106-114 (2011-02-25)
Expression of CXCR4 in cancers has been correlated with poor prognosis and increased metastasis. Quantifying CXCR4 expression non-invasively might aid in prognostication and monitoring therapy. We evaluated a radiolabeled antagonist of CXCR4, ⁶⁴Cu-AMD3100, as a positron-emitting imaging agent. CXCR4-transfected or
Richard R W Brady et al.
Carcinogenesis, 32(7), 1069-1077 (2011-05-10)
Long-term aspirin or related non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) ingestion can protect against colorectal cancer (CRC). NSAIDs have a pro-apoptotic activity and we have shown that stimulation of the nuclear factor-kappaB (NF-κB) pathway is a key component of this pro-apoptotic effect.
Articles
Automation is used for many applications to reduce variation caused by manual handling and to obtain reproducible results in high-throughput assays. High-throughput applications, such as knockdown studies or target screenings, often include cell transfection.
Small inhibitory RNAs offer easy gene expression knockdown in mammalian cells, revolutionizing gene research.
Transfection introduces genetic material into cells, aiding research in gene expression and cell biology.
This brief webinar provides an overview of what transfection is and the methods that are used to introduce DNA or RNA into eukaryotic cells.
Afficher tout
Protocoles
Lentiviruses represent a powerful tool in research applications to transduce a wide range of cell types.
Cell preparation for transfection Plate cells approx. 24 hours before transfection making sure cells are at optimal concentration (70 – 90 % confluency).
Transient co-transfection of plasmids for cellular studies in protein interaction, transcription factor, and gene knockdown analyses.
Protocols for Transfecting Common Cell Lines with X-tremeGENE™ Transfection Reagents
Contenu apparenté
Browse our convenient transfection reagent selection guide to match the best reagent for your specific cell line and application needs.