11204530001
Roche
ABTS™ Buffer
solution, pkg of 125 mL
Synonyme(s) :
buffer
Sélectionner une taille de conditionnement
51,10 €
About This Item
51,10 €
Produits recommandés
Forme
solution
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of 125 mL
Fabricant/nom de marque
Roche
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
Notes préparatoires
Working concentration of conjugate depends on application and substrate. Concentrations should be taken as a guideline.
Working solution: Dissolve one ABTS tablet (5 mg) in 5 ml of ABTS buffer. This solution has a light-green color. In microtiter plates, the solution is colorless A405 nm/1 cm should be <0.16. Work as clean as possible. Heavy metal ions or traces of peroxidase can produce a dark green ABTS solution. Such solutions are not suitable for the assay.
Autres remarques
Informations légales
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
No data available
Point d'éclair (°C)
No data available