ZLX0EDI15
Module d'électrodésionisation (EDI) Elix®
Water purification by electrodeionization (EDI) at 15 L/hr
2 770,00 €
Date d'expédition estimée le14 avril 2025Détails
About This Item
2 770,00 €
Date d'expédition estimée le14 avril 2025Détails
Produits recommandés
Conditionnement
pkg of 1 unit
Fabricant/nom de marque
Elix®
Paramètres
15 L/hr flow rate
Hauteur de l'unité
33 cm (13 in.)
Compatibilité
for use with Elix® Essential
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
- Pièce de rechange d'origine du module EDI Elix® (réf. ZLX0EDI03).
- Élimine efficacement les ions résiduels de l'eau purifiée par OI pour donner une eau pure de qualité constante, indépendamment de la qualité de l'eau d'alimentation (conductivité, teneur en CO2) ou des performances de la cartouche d'OI.
- Évite les procédés de régénération chimique dangereux, le remplacement de résines onéreuses, le changement de cartouches de déionisation ou l'ajout d'adoucisseurs.
- Limite le temps de maintenance, assurant des frais de fonctionnement peu élevés et prévisibles.