Principaux documents
CDRC75202
Milli-Q
Cartouche d′osmose inverse
Produces RO purified water at a flow rate of 24 L/hr
Synonyme(s) :
Membrane d’osmose inverse, 24 l/h
2 PKG
2 330,00 €
2 330,00 €
Disponible pour expédition le11 avril 2025Détails
Changer de vue
2 PKG
2 330,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41104214
Nomenclature NACRES :
JA.13
2 330,00 €
Disponible pour expédition le11 avril 2025Détails
Conditionnement
pkg of 2 units
Paramètres
24 L/hr flow rate
H × Diam.
28 cm (11.7 in.) × 4.5 cm (1.8 in.)
Compatibilité
for use with AFS®
for use with Elix® Advantage
for use with Elix® Essential UV
for use with Elix® Essential
for use with Elix® Reference
for use with Milli-Q® Integral
for use with RiOs Essential
Description générale
La membrane d'osmose inverse élimine 95 à 99 % des contaminants, y compris les ions, les particules, les bactéries et les molécules organiques (d'un poids moléculaire > 200 kDa).
Application
L'eau traitée par osmose inverse est utilisée dans les laboratoires, essentiellement pour des applications telles que le rinçage, l'arrivée d'eau des machines à laver et des autoclaves, ou l'alimentation des systèmes de purification d'eau pure et ultra pure.
Informations légales
AFS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RIOS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany