Principaux documents
ZBITANK01
Milli-Q
Cuve de stockage
100 L underbench polyethylene storage tank, Protects stored pure (Type 2/3) water
Synonyme(s) :
Réservoir de stockage en polyéthylène à placer sous la paillasse, 100 litres
1 EA
2 550,00 €
2 550,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
1 EA
2 550,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41104200
Nomenclature NACRES :
JA.13
2 550,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Matériaux
polyethylene reservoir
Caractéristiques
Store and protect pure water:
Underbench integration
Conditionnement
pkg of 1 unit
Paramètres
98.5 kg operating weight (217.4 lb)
Larg. × P
42 cm (16.6 in.) × 58 cm (22.9 in.)
Capacité
100 L
Volume
100 L
100000 mL
Compatibilité
for use with AFS®
for use with Direct-Q® UV
for use with Direct-Q®
for use with Elix® Advantage
for use with Elix® Essential UV
for use with Elix® Essential
for use with Elix® Reference
for use with Milli-Q® Direct
for use with RiOs Essential
for use with RiOs
Description générale
Cette cuve de stockage en polyéthylène (PE) à placer sous la paillasse préserve la pureté de l'eau stockée, tout en la protégeant efficacement des contaminants présents dans l'air.
Elle convient au stockage de l'eau pure produite par les systèmes de purification d'eau Elix® Essential/Essential UV/Advantage/Reference, Milli-Q® Direct, Direct-Q®, Direct-Q® UV, RiOs, RiOs Essential, AFS® D et AFS® Essential.
Application
Cette cuve de stockage en PE à placer sous la paillasse offre une solution intégrée optimale pour la conservation de votre eau pure.
Caractéristiques et avantages
  • Format compact, peu encombrant.
  • Intégration des toutes dernières évolutions techniques et de fonctionnalités avancées, pour stocker l'eau en préservant sa pureté.
  • Cuve en polyéthylène, choisi pour son très faible relargage de substances extractibles.
  • Parois opaques bloquant les rayons du soleil, pour prévenir la formation d'algues.
  • Surface intérieure lisse, empêchant la formation de biofilm.
  • Forme cylindrique minimisant la surface en contact avec l'eau.
  • Fonds conique assurant une vidange complète pour le nettoyage et le rinçage.
  • Eau pure introduite en douceur par le bas de la cuve, empêchant l'absorption du dioxyde de carbone.
  • Vanne en façade, pour la distribution manuelle d'eau pure.
  • Possibilité de raccorder les vannes de distribution à d'autres équipements de laboratoire.
  • Couvercle fermé hermétiquement, empêchant l'air d'entrer dans la cuve.
  • Grande ouverture sur le dessus, permettant un nettoyage manuel de la cuve lors d'une procédure de décontamination.
Informations légales
AFS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
DIRECT-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RIOS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany