Documents
TANK5DP500
Milli-Q
Système de stockage et de distribution
duplex pump (220 V/240 V), Storage tank for pure (Type 2 and Type 3) water
About This Item
Code UNSPSC :
41104200
Nomenclature NACRES :
JA.13
Entrée CA/CC
220 V / 240 V, 50-60 Hz
Matériaux
polyethylene tank(s)
polypropylene pipework, inner chamber and valves (IR)
Conditionnement
pkg of 1 unit
Paramètres
≤40 L/min distribution flow rate
660 kg operating weight (308 lb)
H × l × P
205 cm (80.6 in.) × 79 cm (31.1 in.) × 108 cm (72.6 in.)
Capacité
500 L
Volume
500 L
500000 mL
Compatibilité
for use with Milli-Q® HR
for use with Milli-Q® HX
Description générale
Ce système de stockage et de distribution SDS 500 stocke l'eau pure (460 l), assure une protection optimale contre les contaminants présents dans l'air, et distribue l'eau purifiée sous pression en divers endroits.
L'unité de stockage, de même que les systèmes de purification d'eau à haut débit Milli-Q® HX 7000 et Milli-Q® HR 7000, couvre un vaste éventail de besoins en termes d'installation, qu'il s'agisse d'un simple laboratoire ou d'un bâtiment entier.
Application
Système complet de stockage, de protection et de distribution pour eau pure (de type 2 ou de type 3).
Caractéristiques et avantages
  • Une conception de cuve à la pointe de la technologie : une forme cylindrique et un fond conique pour une vidange complète ; une cuve en polyéthylène et une tuyauterie en polypropylène (à soudage infrarouge) de qualité optimale, pour un stockage et une distribution de grande qualité.
  • Des débits de distribution allant jusqu'à 40 l/min.
  • Des raccords Tri-Clamp (TC) assurent une fermeture parfaite et sûre et un flux continu d'eau.
  • Limite le risque de contamination bactérienne en évitant le déversement du trop-plein dans le système d'évacuation.
  • La vitesse constante de l'eau dans la boucle limite la prolifération bactérienne et la formation de biofilms.
  • Maintient la qualité de l'eau en cas de stockage pendant les week-ends ou en l'absence d'utilisation sur de longues périodes.
  • Offre un accès facile aux consommables et aux accessoires.
  • Un remplacement des consommables rapide et sans effort.
  • Un accès facile au contrôle à distance du fonctionnement du SDS 500 via les systèmes Milli-Q® HX ou HR 7000.
  • Les données en ligne en temps réel facilitent l'enregistrement et la gestion des données.
Informations légales
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany