Principaux documents
YT3009017
Millipore
ZHE to Tedlar Bag Adapter
1 EA
250,00 €
250,00 €
Date d'expédition estimée le13 mai 2025Détails
Changer de vue
1 EA
250,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41116116
eCl@ss :
32161002
Nomenclature NACRES :
NB.24
250,00 €
Date d'expédition estimée le13 mai 2025Détails
Matériaux
316 stainless steel
fluoroelastomer O-ring
Niveau de qualité
Raccords
male Luer inlet/outlet connection (with locking feamle thread by femal 7/16" thread)
Compatibilité
for use with ZHE Hazardous Waste Filtration System
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Accessories for filter holders for sample preparation.
Code de la classe de stockage
10-13 - German Storage Class 10 to 13