XX803GN50-M
Tubing for Easy-Load Pump, Norprene
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
Norprene® TPE
Fabricant/nom de marque
Pellicon®
Paramètres
2.1 bar max. inlet pressure (30 psi)
Longueur
15.25 m (50 ft)
Diamètre
0.5 cm
Catégories apparentées
Notes préparatoires
Sterilization Method
Autoclavable
Autoclavable
Informations légales
Norprene is a registered trademark of Saint-Gobain Abrasives, Inc.
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany