Principaux documents
XX802GT50
Millipore
Tubing for Easy-Load Pump, 3/8 in. ID, Tygon
About This Item
Code UNSPSC :
23151800
eCl@ss :
32031690
Matériaux
Tygon®
Niveau de qualité
Fabricant/nom de marque
Pellicon®
Paramètres
1.7 bar max. inlet pressure (25 psi)
Longueur
15.25 m (50 ft)
Diamètre
3.75 mm
Catégories apparentées
Notes préparatoires
Sterilization Method
Not autoclavable
Informations légales
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tygon is a registered trademark of Saint-Gobain Performance Plastics Corp.