Principaux documents
XX801GS25
Millipore
Tubing for Easy-Load Pump 1/4 in. ID Silicone
1 EA
659,00 €
659,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
659,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
23151800
eCl@ss :
32031690
659,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
silicone
Niveau de qualité
Fabricant/nom de marque
Pellicon®
Paramètres
1.7 bar max. inlet pressure (25 psi)
Longueur
7.6 m (25 ft)
Diamètre
2.5 mm
Catégories apparentées
Caractéristiques et avantages
The Mini holder and Tubing for Easy-Load Pump 1/4 in. ID Silicone is designed for process development and small volume pharmaceutical manufacturing.
Notes préparatoires
Sterilization Method
Autoclavable
Informations légales
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany