Principaux documents
XX42LSS11
Millipore
Labscale Kits System 115 V
About This Item
Code UNSPSC :
23151800
eCl@ss :
32031690
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Entrée CA/CC
115 V, 60 Hz
Fabricant/nom de marque
Labscale
Paramètres
15 mL min. working volume
4-45 °C temperature
5.9 bar max. inlet pressure (85 psi)
5.9 bar max. transmembrane pressure (85 psig)
Hauteur
45.7 cm (18 in.)
Longueur
21.6 cm (8.5 in.)
Largeur
27.9 cm (11 in.)
Poids
5.9 kg (13 lb)
Informations légales
LABSCALE is a trademark of EMD Millipore Corporation
Pièce de rechange