Principaux documents
WBULS0500
Millipore
Substrat de HRP pour western blot Immobilon ECL Ultra
Western blotting, HRP
Synonyme(s) :
chemiluminescent detection substrate, detection substrate
500 ML
768,00 €
768,00 €
Disponible pour expédition le15 avril 2025Détails
Changer de vue
500 ML
768,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41116010
eCl@ss :
42029053
Nomenclature NACRES :
NA.32
768,00 €
Disponible pour expédition le15 avril 2025Détails
Niveau de qualité
Technique(s)
western blot: suitable
Méthode de détection
chemiluminescent
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Le substrat de HRP pour western blot Immobilon® ECL Ultra est un réactif ultrasensible garantissant un signal particulièrement long et permettant de détecter les anticorps marqués à la peroxydase de raifort (HRP) en western blotting. Le signal intense créé par le réactif assure une détection sensible dans la plage intermédiaire voire basse des femtogrammes avec un film à rayons X ou un système d'imagerie numérique.
Application
"Le substrat Immobilon® ECL Ultra est compatible avec les membranes de blotting en PVDF et en nitrocellulose, ainsi qu'avec les tampons et réactifs de blocage communément utilisés.
Quantité suffisante pour 5000 cm²"
Western blotting, HRP
Composants
Solution A - 250 ml
Solution B - 250 ml
Stockage et stabilité
Stocker entre 2 et 8 °C.
Informations légales
Immobilon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
Articles
A discussion of factors affecting observed vs. calculated molecular weight in gel electrophoresis and western blotting.
Protocoles
Western blotting involves protein separation by gel electrophoresis, protein transfer to a polyvinylidene difluoride (PVDF) or nitrocellulose membrane, and detection by various methods.
Questions
  1. What is the sensitivity level of this product?
    1 answer
    1. Please see the links below to review the 'Immobilon® ECL Ultra Western HRP Substrate User Guide' and the 'Immobilon® Forte Western HRP Substrate' datasheet. Both of these documents show comparative data regarding the sensitivity of this substrate. User Guide https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/151/492/wbuls0x00-ver1-0916.pdf Datasheet https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/174/618/20331986-rev0518.pdf