Principaux documents
WBLUR0020
Millipore
Immobilon® Crescendo Western HRP substrate
Western blotting, dot/slot blotting
20 ML
30,30 €
30,30 €
Date d'expédition estimée le30 avril 2025Détails
Changer de vue
20 ML
30,30 €
About This Item
Code UNSPSC :
41116010
eCl@ss :
42029053
Nomenclature NACRES :
NB.22
30,30 €
Date d'expédition estimée le30 avril 2025Détails
Nom du produit
Substrat de peroxydase de raifort (HRP) Immobilon Crescendo pour western blot, 20 ml, Western blotting, dot/slot blotting
Conjugué
peroxidase conjugate
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of 100 mL
Fabricant/nom de marque
Immobilon®
Technique(s)
dot blot: suitable
western blot: suitable
Surface de la membrane
200 cm2 , membrane coverage
Méthode de détection
chemiluminescent
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Réactif de détection par chimioluminescence de la peroxydase de raifort (HRP), prémélangé, prêt à l'emploi
Application
Analyses par western blot, dot/slot blot
Pour l'analyse par immunoblotting.
Conditionnement
1 flacon pour 200 cm2
Qualité
Ce réactif a été conçu de façon à optimiser la plage et la sensibilité de détection avec divers anticorps dans les analyses par western blot.
Stockage et stabilité
Stable pendant un an à 4 °C à partir de la date d'expédition. Contient du peroxyde d'hydrogène. À utiliser dans un endroit bien ventilé.
Informations légales
Immobilon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash
Articles
A discussion of factors affecting observed vs. calculated molecular weight in gel electrophoresis and western blotting.