UFC40HV
Ultrafree® Centrifugal Filter, 2 mL Sample Volume
pore size 0.45 μm, PVDF membrane (hydrophilic)
Synonyme(s) :
Centrifuge filter
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
PVDF membrane (hydrophilic)
polypropylene
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
holdup volume 10 μL
Fabricant/nom de marque
Ultrafree®
Paramètres
2 mL sample volume
50 °C max. temp.
Technique(s)
protein extraction: suitable
protein purification: suitable
Longueur
77 mm
Diamètre
16.3 mm
Surface de filtration
0.8 cm2
Matrice
Durapore®
Dimension de pores
0.45 μm pore size
Application(s)
sample preparation
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Application
Informations légales