Documents
TX1276
Supelco
Acide trifluoroacétique
HPLC
Synonyme(s) :
TFA
About This Item
Formule linéaire :
CF3COOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
114.02
Numéro Beilstein :
742035
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12191502
Numéro de classement CE :
200-929-3
Densité de vapeur
3.9 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
97.5 mmHg ( 20 °C)
Pureté
≥99.9%
Forme
liquid
Technique(s)
HPLC: suitable
Impuretés
≤0.05% Water
Résidus d'évap.
≤0.005%
Couleur
APHA: ≤5
Indice de réfraction
n20/D 1.3 (lit.)
pH
1 (10 g/L in H2O)
Point d'ébullition
72.4 °C (lit.)
Pf
−15.4 °C (lit.)
Solubilité
soluble 10 g/mL
Densité
1.489 g/mL at 20 °C (lit.)
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.001%
fluoride (F-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.001%
Traces de cations
Fe: ≤0.0001%
Absorption UV
λ: 230 nm Amax: ≤0.15
λ: 254 nm Amax: ≤0.01
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
OC(C(F)(F)F)=O
InChI
1S/C2HF3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h(H,6,7)
Clé InChI
DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
HPLC
TX1276-0004 contains 10 x 4mL ampoules/pk
TX1276-4 is packaged in poly coated glass bottles
Remarque sur l'analyse
Assay99.9% minChloride (Cl)0.001% maxColor (APHA)5 maxEvaporation residue0.005% maxFluoride (F)0.001% maxFormClear liquidIron (Fe)0.0001% maxSulfate (SO4)0.001% maxUV Absorbance (0.1%, 1 cm, H2O, 230 nm)0.15AU maxUV Absorbance (0.1%, 1 cm, H2O, 254 nm)0.01AU maxWater (H2O)0.05% max
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
>212.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Point d'éclair (°C)
> 100 °C - Pensky-Martens closed cup