Principaux documents
TX0770
Supelco
p-Toluenesulfonic Acid, Monohydrate
GR ACS
Synonyme(s) :
p-Toluenesulfonic Acid, Monohydrate, 1-Hydrate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H8O3S · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
172.20 (anhydrous basis)
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Numéro de classement CE :
203-180-0
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Essai
≥99.0% anhydrous basis (acidimetric)
Forme
crystals
Composition
Water, 9.5-11.5%
Résidus de calcination
≤0.1% (600 °C)
Couleur
off-white
pH
1 (20 °C, 650 g/L in H2O, anhydrous substance)
pb
140 °C/27 hPa
Pf
56 °C (Elimination of water of crystallisation)
Température de transition
flash point 180 °C
Solubilité
750 g/L
Traces d'anions
sulfate (SO42-): ≤0.3%
Traces de cations
Fe: ≤0.01%
Na: ≤0.002%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
InChI
1S/C7H8O3S.H2O/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10;/h2-5H,1H3,(H,8,9,10);1H2
Clé InChI
KJIFKLIQANRMOU-UHFFFAOYSA-N
Application
GR ACS
Remarque sur l'analyse
Appearance (description)hygroscopic crystalsAppearance of solutionconformsAssay (acidimetric; calc. on anhydrous substance)99.0% minColoroff-whiteHeavy metals (as Pb)0.001% maxIron (Fe)0.01% maxResidue after ignition (600°C)0.1% maxSodium (Na)0.002% maxSulfate (SO4)0.3% maxWater (H2O)9.5-11.5%
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable