TX0735
Toluène
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Synonyme(s) :
Methylbenzene, FM approval
About This Item
Produits recommandés
Agence
meets USP/NF
Niveau de qualité
Densité de vapeur
3.2 (vs air)
Pression de vapeur
22 mmHg ( 20 °C)
26 mmHg ( 25 °C)
Pureté
≥99.5% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
997 °F
Limite d'explosivité
7 %
Impuretés
≤0.003% Sulfur compounds (as S)
≤0.03% Water (H2O)
Résidus d'évap.
≤0.001%
Couleur
APHA: ≤10
Indice de réfraction
n/D 1.496 (lit.)
Point d'ébullition
110-111 °C (lit.)
Pf
-93 °C (lit.)
Température de transition
flash point 4 °C
Solubilité
0.52 g/L
Densité
0.865 g/mL at 25 °C (lit.)
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H8/c1-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
Clé InChI
YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Remarque sur l'analyse
Color (APHA): 10 max
Evaporation residue: 0.001% max
Form: Clear liquid
Infrared Spectrum: Conforms to standard
Substances darkened by sulfuric acid: To pass test
Sulfur compounds (as S): 0.003% max
Water (H2O): 0.03% max
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
39.9 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
4.4 °C - closed cup