Principaux documents
TS-10L-BK
Millipore
Bulk Reagent - Rare Specificities & AHG
BIOSCOT Anti-IgG/C3d, Polyspecific Anti-Human Globulin Blood Grouping Reagent
Synonyme(s) :
Anti-IgG/C3d, PolyspecificAnti-Human Globulin Blood Grouping Reagent
About This Item
Code UNSPSC :
41116102
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
unpurified
Clone
BRIC-8, polyclonal
Forme
liquid
Conditionnement
pkg of 10 L
Fabricant/nom de marque
BIOSCOT
Concentration
9-20 mg/mL protein (Total Protein Range)
Technique(s)
agglutination assay: suitable
pH
7.1-7.3
Isotype
IgG
IgM
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Colorant: Patent Blue Violet and Tartrazine dyes
Contains 0.1% (w/v) Sodium Azide
Filtered through a 0.22μm terminal filter
Shelf Life: 24 months from date of filtration
Product formulation meets the requirements of Annex IV of the EU IVD directive to support CE registration.
For In Vitro use only
Application
Bulk
For use in Direct and Indirect Anti - Human Globulin tests
Informations légales
BIOSCOT is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificats d'analyse (COA)