Principaux documents
SYMBDSF01
Millipore
Support pour plateau de récupération Steritest® Symbio pour 2 canisters, pompe FLEX, en intégration basse
This accessory streamlines the workflow and increases safety during sterility testing
Synonyme(s) :
Support de canister
1 EACH
798,00 €
798,00 €
Disponible pour expédition le11 avril 2025Détails
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
1 EACH
798,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
23151818
Nomenclature NACRES :
NB.79
798,00 €
Disponible pour expédition le11 avril 2025Détails
Demander des informations complémentaires
Matériaux
316L stainless steel support (Drain tray)
EPDM rubber seal
Agence
EP (2.6.1)
JP (4.06)
USP (71)
Fabricant/nom de marque
Steritest®
Entrée
pharmaceutical(s)
Application(s)
pharmaceutical
sterility testing
Compatibilité
for use with Steritest® Symbio pump
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Le support pour plateau de récupération Steritest® Symbio comprend le support de canister en acier inoxydable et le raccord rapide conçus pour la pompe FLEX prévue pour 2 canisters en intégration basse.
Application
Accessoires pour rationaliser votre travail et accroître la sécurité durant les essais de stérilité.
Informations légales
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany