Principaux documents
SYMBCHH01
Millipore
Support du boîtier de communication Steritest® Symbio
For hoods, for use with Steritest® Symbio pump
Synonyme(s) :
Montage, fixation
1 UNIT
812,00 €
812,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
1 UNIT
812,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
23151818
Nomenclature NACRES :
NB.79
812,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Matériaux
stainless steel
Agence
EP (2.6.1)
JP (4.06)
USP (71)
Conditionnement
pkg of 1 unit
Fabricant/nom de marque
Steritest®
Entrée
pharmaceutical(s)
Application(s)
pharmaceutical
sterility testing
Compatibilité
for use with Steritest® Symbio LFH Pump Kit (SYMBLFH01)
for use with Steritest® Symbio pump
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Le support du boîtier de communication Steritest® Symbio pour hottes est un accessoire optionnel de la pompe Steritest® Symbio. Le boîtier de communication n'est pas destiné à être placé à l'intérieur de la hotte à flux laminaire. Il peut donc être fixé à l'un des pieds de la hotte à flux laminaire à l'aide du support du boîtier de communication pour hottes. Cet accessoire permet de libérer l'espace au sol, et sa conception unique est compatible avec de nombreux types de pieds.
Application
Le support du boîtier de communication Steritest® Symbio pour hottes permet de fixer le boîtier de communication à l'un des pieds de la hotte à flux laminaire. La profondeur peut être ajustée.
Informations légales
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany