Principaux documents
SX1045
Supelco
Succinic Acid, Disodium Salt, Hexahydrate
Synonyme(s) :
Succinic Acid, Disodium Salt, Hexahydrate, Disodium Succinate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C4H4Na2O4 · 6H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
270.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352107
Numéro de classement CE :
205-778-7
Qualité
for analytical purposes
Niveau de qualité
Essai
≥98% dry basis
Forme
crystals
Perte
≤40% loss on drying
Couleur
white
pH
6.0-8.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Pf
120 °C (Elimination of water of crystallisation)
Solubilité
349 g/L
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
InChI
1S/C4H6O4.2Na.6H2O/c5-3(6)1-2-4(7)8;;;;;;;;/h1-2H2,(H,5,6)(H,7,8);;;6*1H2/q;2*+1;;;;;;/p-2
Clé InChI
ZBTUYCUNQBRXOR-UHFFFAOYSA-L
Remarque sur l'analyse
Assay (dried basis): 98% min
Color: White
Form: Crystals
Loss on drying: 40% max
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable