Principaux documents
8.20872
Sigma-Aldrich
di-Sodium DL-malate
98-101% (perchloric acid titration)
Synonyme(s) :
di-Sodium DL-malate, DL-Malic acid disodium salt
25 G
74,60 €
100 G
244,00 €
74,60 €
Date d'expédition estimée le07 mai 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
74,60 €
100 G
244,00 €
About This Item
Formule linéaire :
NaOOCCH(OH)CH2COONa
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
178.05
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352107
Numéro de classement CE :
211-627-6
Nomenclature NACRES :
NA.22
74,60 €
Date d'expédition estimée le07 mai 2025Détails
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
98-101% (perchloric acid titration)
Forme
powder
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[Na+].[Na+].[O-]C(=O)C(O)CC(=O)[O-]
InChI
1S/C4H6O5.2Na/c5-2(4(8)9)1-3(6)7;;/h2,5H,1H2,(H,6,7)(H,8,9);;/q;2*+1/p-2
Clé InChI
WPUMTJGUQUYPIV-UHFFFAOYSA-L
Description générale
for synthesis
Remarque sur l'analyse
Assay (perchloric acid titration): 98 - 101 %
Identity (NMR-spectrum): passes test
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable