Principaux documents
SX0770
Supelco
Sodium Sulfide, Nonahydrate
meets analytical specifications of USP/NF GR ACS
Synonyme(s) :
Sodium Sulfide, Nonahydrate, Sodium Monosulfide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
Na2S · 9H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
240.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Numéro de classement CE :
215-211-5
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Agence
meets analytical specifications of USP/NF GR ACS
Essai
≥98.0% (iodometric)
Couleur
colorless to slightly yellow
Traces de cations
Fe:, passes test
NH4+: ≤0.005%
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[Na+].[Na+].[S-2].O.O.O.O.O.O.O.O.O
InChI
1S/2Na.9H2O.S/h;;9*1H2;/q2*+1;;;;;;;;;;-2
Clé InChI
ZGHLCBJZQLNUAZ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Application
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Remarque sur l'analyse
Ammonium (NH4)0.005% maxAppearanceCrystals, colorless or only slight yellow colorAssay (iodometric)98.0% minIronTo pass testSulfite and thiosulfate (as SO2)0.1% max
Pictogrammes
Skull and crossbonesCorrosionEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable