Principaux documents
SX0665
Supelco
Sodium Nitrite
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Synonyme(s) :
Sodium Nitrite, Diazotizing salts
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
NNaO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
69.00
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Numéro de classement CE :
231-555-9
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Agence
meets USP/NF
Essai
≥97.0%
Forme
solid
Impuretés
≤0.01% Insoluble matter
pH
9 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Pf
280 °C (decomposition)
Solubilité
820 g/L
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
Traces de cations
Ca: ≤0.01%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.005%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
[Na+].N(=O)[O-]
InChI
1S/HNO2.Na/c2-1-3;/h(H,2,3);/q;+1/p-1
Clé InChI
LPXPTNMVRIOKMN-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Application
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Remarque sur l'analyse
Assay: 97.0% min
Calcium (Ca): 0.01% max
Chloride (Cl): 0.005% max
Heavy metals (as Pb): 0.001% max
Insoluble matter: 0.01% max
Iron (Fe): 0.001% max
Potassium (K): 0.005% max
Sulfate (SO4): 0.01% max
Pictogrammes
Flame over circleSkull and crossbonesEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable