Principaux documents
SX0650
Supelco
Sodium Molybdate, Dihydrate
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Synonyme(s) :
Sodium Molybdate, Dihydrate, Disodium Molybdate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
MoNa2O4 · 2H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
241.95
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Numéro de classement CE :
231-551-7
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Agence
meets USP/NF
Essai
99.5-103.0%
Forme
powder
Couleur
white
pH
9-10 (20 °C, 840 g/L in H2O)
Pf
687 °C
Solubilité
840 g/L
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.005%
phosphate (PO43-): ≤5 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.015%
Traces de cations
Fe: ≤0.001%
NH4+: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
InChI
1S/Mo.2Na.4O/q;2*+1;;;2*-1
Clé InChI
TVXXNOYZHKPKGW-UHFFFAOYSA-N
Application
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Remarque sur l'analyse
Ammonium (NH4)0.001% maxAssay99.5-103.0%Chloride (Cl)0.005% maxColorWhiteFormPowderHeavy metals (as Pb)5ppm maxInsoluble matter0.005% maxIron (Fe)0.001% maxPhosphate (PO4)5ppm maxSulfate (SO4)0.015% maxpH of a 5% solution at 25°C7.0-10.5
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable