Principaux documents
SX0550
Supelco
Sodium Fluoride
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Synonyme(s) :
Sodium Fluoride, Disodium Fluoride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
FNa
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
41.99
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Numéro de classement CE :
231-667-8
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Agence
meets USP/NF
Pression de vapeur
1 hPa ( 1077 °C)
Essai
≥99.5% (precipitation titration)
Forme
crystals
Impuretés
≤0.01% Insoluble matter
≤0.04% Free alkali (as NaOH)
≤0.05% Free acid (as hydrofluoric acid)
≤0.1% Sodium fluosilicate (Na2SiF6)
Perte
≤0.2% loss on drying, 150°C
pH
10.2 (20 °C, 40 g/L in H2O)
Pf
996 °C
Solubilité
soluble 42 g/L
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.003%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
sulfite (SO32-): ≤0.005%
Traces de cations
Cu: ≤0.0002%
Fe: ≤0.002%
K: ≤0.02%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
[Na+].[F-]
InChI
1S/FH.Na/h1H;/q;+1/p-1
Clé InChI
PUZPDOWCWNUUKD-UHFFFAOYSA-M
Application
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Remarque sur l'analyse
Assay (precipitative titration)99.5% minChloride (Cl)0.003% maxCopper (Cu)0.0002% maxFree acid (as hydrofluoric acid)0.05% maxFree alkali (as NaOH)0.04% maxHeavy metals (as Pb)0.001% maxInsoluble matter0.01% maxIron (Fe)0.002% maxLoss on drying (150°C)0.2% maxPotassium (K)0.02% maxSodium fluosilicate (Na2 Si F6)0.1% maxSulfate (SO4)0.01% maxSulfite (SO2)0.005% max
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Risques supp
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable