SW06A47HH3
Milligard® 0.5 µm nominal, OptiScale® Capsule
OptiScale® 47, filtration area 17.7 cm2, pore size 0.5 μm
Synonyme(s) :
Optiscale Capsule Filter Milligard 0.5 μm 1/4 in. HB/HB
218,00 €
En stockDétails
About This Item
218,00 €
En stockDétails
Produits recommandés
Matériaux
PVDF vent cap
fluoroelastomer FKM seal
mixed cellulose esters (MCE)
polycarbonate
polypropylene support
Niveau de qualité
Conformité réglementaire
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
Stérilité
non-sterile
Mode de stérilisation compatible
autoclavable compatible
Gamme de produits
OptiScale® 47
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
OptiScale®
Paramètres
25 °C max. inlet temp.
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 25 °C
80 psig max. inlet pressure
Technique(s)
prefiltration: suitable
Diamètre
6.9 cm (2.7 in.)
Surface de filtration
17.7 cm2
Diam. du raccord d'entrée
1/4 in.
Diam. du raccord de sortie
1/4 in.
Impuretés
≤0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
Matrice
Milligard®
Dimension de pores
0.5 μm nominal pore size
0.5 μm pore size
Raccords
inlet hose barb
outlet hose barb
(6 mm (1/4 in.) Hose Barb Inlet and Outlet)
Description générale
Caractéristiques et avantages
Autres remarques
- Organism Retention: Bacterial
- Mode of Action: Filtration (size exclusion)
- Application: Protein purification
- Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
- Instructions for Use: Please refer installation and wetting sections of OPTISCALE®-25 user guide
- Storage Statement: Please refer OPTISCALE®-25 user guide
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Notes préparatoires
3 autoclave cycles of 60 min @ 121 °C; not in-line steam sterilizable
Remarque sur l'analyse
Informations légales
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2