ST1681
Anti-SIGIRR Mouse mAb (3H8-2G3)
liquid, clone 3H8-2G3, Calbiochem®
Synonyme(s) :
Anti-Single Immunoglobulin and Toll-Interleukin 1 Receptor Domain
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3H8-2G3, monoclonal
Forme
liquid
Ne contient pas
preservative
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotype
IgM
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SIGIRR(59307)
Description générale
Immunogène
Application
Avertissement
Forme physique
Reconstitution
Remarque sur l'analyse
HepG2 cells