The maximum pressure for the Integrity Test Kit for Millex (Catalog number SLTEST000) is 80 psi (5.6 kg/cm2).
SLTEST000
Kit de test d'intégrité pour unités de petit volume
For bubble-point testing of small filter units.
Synonyme(s) :
Kit d'intégrité pour volumes de petite taille, Kit de test d'intégrité, Kit de test pour volumes de petite taille
390,00 €
Disponible pour expédition le10 avril 2025Détails
About This Item
390,00 €
Disponible pour expédition le10 avril 2025Détails
Produits recommandés
Niveau de qualité
Description
for use with Integritest Exacta Automatic Filter Integrity Test Instrument
Stérilité
non-sterile
Dimension de pores
5.0 μm pore size
Compatibilité
for use with Integritest® 4
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
•Convient aux dispositifs avec ou sans évent
•Permet de tester une multitude de dimensions de pores et de types de membranes
L'intégrité des filtres à membrane Millipore peut être contrôlée par la technique du point de bulle. Ce testeur d'intégrité de filtres pour seringues se révèle pratique pour contrôler l'intégrité de petites unités de filtration à membrane fonctionnant avec une seringue et ayant une surface de filtration de 15 cm2, comme les unités Millex et Sterivex.
Articles
Integrity Test Kit verifies small volume filter units' integrity, enhancing filtration reliability in lab processes.
-
What is the maximum pressure for the Integrity Test Kit for Millex (Catalog number SLTEST000)?