SK1M012W01
Pellicon® 2 Mini Cassette with Biomax 30 kDa Membrane, C screen, 0.1 m²
1 751,00 €
Date d'expédition estimée le21 mai 2025Détails
About This Item
1 751,00 €
Date d'expédition estimée le21 mai 2025Détails
Produits recommandés
Matériaux
polyethersulfone
polypropylene
polypropylene screen
urethane foam-filled high-density polyethylene
Niveau de qualité
Description
Filter code Biomax 30
Type C screen (coarse screen)
prefiltration requirements: 100 µm
Qualité
400
Paramètres
0-50 °C max. temp.
0.3 bar max. transmembrane pressure (5 psig) at 30 °C (Reverse)
4-7 L/min-cm2 recirculation rate
6.8 bar max. transmembrane pressure (100 psig) at 30 °C (Forward)
Technique(s)
analytical sample preparation: suitable
protein purification: suitable
tangential flow filtration (TFF): suitable
ultrafiltration: suitable
Longueur
20.6 cm (8.1 in.)
Surface nominale de la membrane
0.1 m2
Largeur
5.6 cm , 2.2 in.
Matrice
Biomax®
Dimension de pores
30 kDa filter
Plage de pH
1-14
Remarque sur l'analyse
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2