Principaux documents
SK1M011W01
Millipore
Filtre Pellicon® 2 Cassette
NMWCO 10 kDa
Synonyme(s) :
Pellicon 2 B10K C 0.1M2
1 EA
1 751,00 €
1 751,00 €
Date d'expédition estimée le22 avril 2025Détails
Changer de vue
1 EA
1 751,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
23151806
1 751,00 €
Date d'expédition estimée le22 avril 2025Détails
Matériaux
polyethersulfone
Niveau de qualité
Qualité
400
Fabricant/nom de marque
Pellicon®
Technique(s)
analytical sample preparation: suitable
protein purification: suitable
Surface nominale de la membrane
0.1 m2
Matrice
Biomax®
Dimension de pores
10 kDa NMWCO
Description générale
Device Configuration: Mini Cassette
Caractéristiques et avantages
Type C screen (coarse screen)
Autres remarques
These products are manufactured in a facility which adheres to FDA Good Manufacturing Practices.
Informations légales
BIOMAX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2