SHF1200225
Hi-Flow™ Plus HF12002
backing thickness 2 mil, width 25 mm, pack of 1 slit roll
Synonyme(s) :
Membrane Hi-Flow™ Plus 120, HF, Hi-Flow, membrane de dosage immuno-enzymatique, membrane en nitrocellulose, membrane à flux latéral
415,00 €
About This Item
415,00 €
Produits recommandés
Conditionnement
pack of 1 slit roll
Niveau de qualité
Paramètres
120 sec/4 cm capillary flow rate
Épaisseur du support
2 mil
Rouleau, long.
100 m (328 ft)
Largeur
25 mm
Catégories apparentées
Description générale
Application
- La membrane Hi-Flow™ Plus est une matière première essentielle qui convient à un large éventail de tests à flux latéral. Elle est utilisée dans des domaines, tels que : le dépistage de maladies infectieuses (COVID-19, VIH, grippe, paludisme, IST, etc.), la santé de la femme, la détection de biomarqueurs, le dépistage de stupéfiants, le développement de médicaments, les analyses environnementales, les applications agricoles, la sécurité alimentaire, le contrôle de qualité des produits, la santé animale.
- Les membranes Hi-Flow™ Plus sont adaptées pour toutes les techniques de tests à flux latéral incluant les tests de détection de type compétitif, sandwich et multiplexe.
- Elles sont optimisées aussi bien pour les tests qualitatifs que quantitatifs et sont facilement compatibles avec les particules des détecteurs à flux latéral, y compris les nanoparticules d'or colloïdales, les microsphères colorées/fluorescentes, etc.
- Les membranes Hi-Flow™ Plus conviennent aux tests à flux latéral conçus pour détecter les analytes présents dans une grande variété de matrices d'échantillons, notamment le sang, la salive, l'urine, les frottis nasopharyngés prélevés par écouvillon, la sueur et autres.
Caractéristiques et avantages
- Débit et chimie de surface constants, procédé de fabrication robuste
- Chimie de surface brevetée optimisée pour les applications à flux latéral
- Haut niveau de qualité : MQ400
- Partenaire et marque de confiance, avec des décennies d'expérience dans la fabrication
- Grande capacité de production, niveaux de stock élevés, plusieurs lignes de fabrication.
- Packs d'échantillons pratiques disponibles en plusieurs formats
- Des quantités à l'échelle industrielle sont disponibles à l'achat en ligne avec expédition immédiate.
- Temps d'écoulement capillaire et épaisseur de la membrane constants
- La morphologie supérieure de la surface permet une distribution homogène et régulière des réactifs sur la surface de la membrane
- Formation de lignes de test et témoins nettes, intenses
- Excellente homogénéité intra-lot et inter-lot.
- Meilleure sensibilité des tests.
- Excellente reproductibilité
- Amélioration des rendements de fabrication des tests à flux latéral.
- Livraison rapide et délai de mise en œuvre réduit.
- Pas de rupture d'approvisionnement
- Excellent support technique.
Autres remarques
Rouleau de largeur personnalisable en emballage individuel pour prélèvement d'échantillons/évaluation
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Sol. 1
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)